Läs mer
MK2-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498097 5 mg 5mg
16415388 10 mg -
16401577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12834A5mg
MedChemExpress MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK2-IN-1 hydrochloride
CAS 1314118-94-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H26Cl2N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)O1)N(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3)CC5=NC=CC=C5.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 509.43
Formel vikt 509.43
Procent renhet 97.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation