missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK2 Inhibitor III, TRC

Produktkod. 30474293
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474293 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4244952.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK2 Inhibitor III
CAS 724711-21-1
Molekylformel C21 H16 N4 O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1,5,6,7-Tetrahydro-2-[2-(3-quinolinyl)-4-pyridinyl]-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one
InChI formel InChI=1S/C21H16N4O/c26-21-16-11-20(25-18(16)6-8-23-21)14-5-7-22-19(10-14)15-9-13-3-1-2-4-17(13)24-12-15/h1-5,7,9-12,25H,6,8H2,(H,23,26)
LEDER O=C1NCCc2[nH]c(cc12)c3ccnc(c3)c4cnc5ccccc5c4
IUPAC-namn 2-(2-quinolin-3-ylpyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydropyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 340.38
Formel vikt 340.1324
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.