Läs mer
MK6-83, TRC
Produktkod. 30478756
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478756 50 mg
30469186 5 mg
30477435 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM42460050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1062271-24-2
Molekylformel C16H20N2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 336.47
Synonym MK6-83, 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
IUPAC-namn 5-metyl-N-(2-piperidin-1-ylfenyl)tiofen-2-sulfonamid
LEDER Cc1ccc(s1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2N3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
Formel vikt 336.0966