Läs mer
MK8722, MedChemExpress
Produktkod. 16485316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485316 100 mg -
16474428 10 mg -
16420747 50 mg -
16407157 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111363
MedChemExpress MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK8722
CAS 1394371-71-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20ClN3O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (69.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@@]([C@]2([H])OC1)([H])OC[C@H]2OC3=NC4=NC(C(C=C5)=CC=C5C6=CC=CC=C6)=C(Cl)C=C4N3
Molekylvikt (g/mol) 449.89
Formel vikt 449.89
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism