Läs mer
MKC3946, MedChemExpress
Produktkod. 16470318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470318 5 mg -
16451849 1 mg -
16437858 10 mg -
16417676 100 mg 100mg
16413807 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16470318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19710
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MKC3946
CAS 1093119-54-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N2O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=C(O)C=CC2=C1C=CC(C3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)S3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 380.46
Formel vikt 380.46
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease