Läs mer
MKC9989, MedChemExpress
Beskrivning
MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MKC9989 |
| CAS | 1338934-20-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (148.66 mM) |
| LEDER | O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CCOCCOC)C2=O)=CC(OC)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.34 |
| Formel vikt | 336.34 |
| Visa mer |