Läs mer
BINDER™ MKF Series Dynamic Climate Chamber
BIOPHARMA
Produktkod. 17684475 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
417 l
991 l
Modell:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Mått (D x B x H) Inredning:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperage:
12,5 ampere
22,5 ampere
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Mått (D x B x H) Inredning Amperage Förpackningsstorlek
17684475 417 l MKF400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 ampere Varje
17659775 991 l MKF1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 ampere Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17684475 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200408
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BINDER MKF-seriens miljösimuleringskammare är idealiskt lämpad för alla kyl- och värmetestningar baserat på aktuella temperatur- och klimattestmetoder enligt DIN och IEC standarder. Den omfattande standardutrustningen för denna miljösimuleringskammare säkerställer enkel användning.
  • Temperaturområde: -40 °C till +180 °C
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % relativ luftfuktighet
  • Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och ångbefuktning
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • Integrerad vattentank, 20 L
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Maximalt antal ställ för (9020-0408): 6
  • Maximalt antal ställ för (9020-0409): 11
  • Åtkomstportar med silikonplugg
  • 4 st nollspänningsreläkontakter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning MKF400-400 V, Standard, Serie MKF - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll, 417 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 417 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Titta på fönster blixtar
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +180 °C
Typ Miljökammaren
Visa TFT Touch
Modell MKF400-400 V
Mått (D x B x H) Inredning 735 x 810 x 700 mm
Mått (L x B x H) 1135 x 1438 x 1710 mm
Vikt (metrisk) 432 kg
Spänning 400 V
Wattal 8 kW
Amperage 12,5 ampere
Frekvens 50 Hz