Läs mer
BINDER™ Series MKFT - Dynamiska klimatkammare, för snabba temperaturförändringar med fuktkontroll och utökat lågtemperaturområde
BIOPHARMA
Produktkod. 16300628 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Modell:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
16300628 115 l MKFT115-400 V -
16464479 228 l MKFT240-400 V Varje
16479983 734 l MKFT720-400 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16300628 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200382
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
De BINDER MKFT-seriens miljösimuleringskammare för växlande lågtemperaturprofiler är specialisten för dynamiska växlande klimatförändringar mellan -70° C och 180° C. Stora prestandareserver och snabb kylning gör MKFT miljösimuleringskammare till den avancerade produkten för komplexa standardbaserade klimattester.
  • Temperaturområde: -70° C till +180° C
  • Luftfuktighetsområde: 10 % till 98 % RH
  • Integrerad vattentank, 20 liter
  • 4 st nollspänningsreläkontakter
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • Fuktreglering med kapacitativ fuktsensor och ångbefuktning
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • Dörrvärme
  • Larmmeddelande vid otillräckligt vatten i färskvattentank
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Maximalt antal ställ för (9020-0382): 4
  • Maximalt antal ställ för (9020-0383): 6
  • Maximalt antal ställ för (9020-0384): 11
  • Komplett säkerhetsanslutningssats för vattenförsörjning och avlopp, upp till 1 m höjd
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • CFC-fria köldmedier R-452A och R-23
  • Kylning med kaskadkompressor kylenhet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning MKFT115-400 V, Standard, Serie MKFT - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar med fuktkontroll och utökat lågtemperaturområde, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Invändig blixt
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Relativ luftfuktighet 10 till 98 %
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +180 °C
Typ Miljökammaren
Visa TFT touch
För användning med (applikation) För snabba temperaturförändringar med fuktkontroll och utökat lågtemperaturområde
Modell MKFT115-400 V
Mått (D x B x H) Inredning 600 x 400 x 480 mm
Mått (L x B x H) 1020 x 900 x 1715 mm
Mått (LxBxH) Inredning 600 x 400 x 480 mm
Vikt (metrisk) 330 kg
Spänning 400 V
Wattal 5 kW
Amperage 12,5 A
Frekvens 50 Hz