Läs mer
Novus Biologicals™ MKLP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18664260 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18664260 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18664260 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00009493T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Mål MKLP1
Synonym kinesin family member 23, kinesin-like 5 (mitotic kinesin-like protein 1), Kinesin-like protein 5, kinesin-like protein KIF23, KNSL5CHO1, mitotic kinesin-like 1, MKLP-1, MKLP1Mitotic kinesin-like protein 1
Gensymbol KIF23