missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MKT 077

Beskrivning
Occupies mortalin-2 (mot-2), a member of the Hsp70 family, at its p53 binding site and enables p53 translocation to the nucleus. Selectively cytotoxic; causes growth arrest of cancer cells in culture. Also inhibits telomerase activity and cross-links F-actin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MKT 077 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 432 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.00 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?