missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MKT-077, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MKT-077 |
| CAS | 147366-41-4 |
| Molekylformel | C21H22N3OS2+ . Ci |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-2-[[3-ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-pyridinium Chloride, FJ 776 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N3OS2.ClH/c1-4-23-13-9-8-10-15(23)14-18-24(5-2)20(25)19(27-18)21-22(3)16-11-6-7-12-17(16)26-21;/h6-14H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b21-19-; |
| LEDER | O=C1N(CC)/C(S/C1=C2SC3=CC=CC=C3N\2C)=C/C4=CC=CC=[N+]4CC.[Cl-] |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-2-((Z)-((Z)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-4-oxothiazolidin-2-ylidene)methyl)pyridin-1-ium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 432 |
| Formel vikt | 431.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?