Läs mer
ML-030, MedChemExpress
Produktkod. 16496507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496507 5 mg -
16453788 10 mg -
16452856 25 mg -
16450167 50 mg 50mg
16414846 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
ML-030 is a potent PDE4 inhibitor, with IC50 of 6.7 nM, 12.9 nM, 48.2 nM, 37.2 nM, 452 nM and 49.2 nM for PDE4A, PDE4A1, PDE4B1, PDE4B2, PDE4C1,and PDE4D2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-030
CAS 1013750-77-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N4O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (121.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(C2=NN3C(SC2)=NN=C3C4=CC(OC)=CC=C4OC)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 412.46
Formel vikt 412.46
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation