Läs mer
ML-030, TRC
Product Code. 30477431
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30477431 10 mg
1 options
Product Code. 30477431 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM42505510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
CAS 1013750-77-0
Molekylformel C20H20N4O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym CID-11757146, 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
InChI formel InChI=1S/C20H20N4O4S/c1-25-13-6-8-16(26-2)14(10-13)19-21-22-20-24(19)23-15(11-29-20)12-5-7-17(27-3)18(9-12)28-4/h5-10H,11H2,1-4H3
LEDER COC1=CC(C2=NN=C3SCC(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=NN23)=C(OC)C=C1
IUPAC-namn 3-(2,5-dimetoxifenyl)-6-(3,4-dimetoxifenyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazin
Molekylvikt (g/mol) 412.46
Formel vikt 412.12