Läs mer
ML-098, MedChemExpress
Produktkod. 16450378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450378 5 mg
16443696 25 mg
16407918 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16450378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-098
CAS 878978-76-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19NO3
Kvantitet 5 mg
Synonym CID-7345532
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM)
LEDER O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O
Molekylvikt (g/mol) 309.36
Formel vikt 309.36
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease