Läs mer
ML-109, MedChemExpress
Produktkod. 16477527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477527 5 mg 5mg
16444788 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16477527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114116
MedChemExpress ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-109
CAS 1186649-91-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H29N3O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (159.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=CC=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CC=C4)NC5=C(C(O)=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 523.58
Formel vikt 523.58
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism