Läs mer
ML 133 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1222781-70-5 |
| Molekylformel | C19H20ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ML 133 Hydrochloride, N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-methoxyphenyl)-N-(naphthalen-1-ylmethyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.82 |
| Formel vikt | 313.1233 |