Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 145
Beskrivning
Selective antagonist for the GPR35 orphan receptor GPCR (IC50 = 20.1 nM). Over 1000-fold more selective for GPR35 compared to GPR55 antagonists.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML 145 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 482.57 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.569 |