Läs mer
ML-18, MedChemExpress
Produktkod. 16499996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499996 50 mg
16474696 100 mg
16453608 10 mg
16452786 25 mg
16426337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499996 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101844
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
MedChemExpress ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
ML-18 is a non-peptide bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) antagonist with an IC50 of 4.8 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-18
CAS 1422269-30-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H35N5O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM)
LEDER O=C([C@@H](NC(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)CC2=CNC3=CC=CC=C23)NCC4(C5=CC=C(OC)C=C5)CCCCC4
Molekylvikt (g/mol) 569.65
Formel vikt 569.65
Procent renhet 98.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease