Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 190
Beskrivning
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML 190 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 488.58 |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.592 |