missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ (±)-ML 209

RORγt inverse agonist; suppresses Th17 cell differentiation
Brand: Tocris Bioscience™ 5987/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
(±)-ML 209 is a RORγt inverse agonist (IC50 = 460 nM). Suppresses Th17 cell differentiation and IL17A expression in vitro. Does not suppress transcription of RORα. Minimal activity displayed on ERα, LXRα and thyroid hormone receptors (IC50 values >4.4 μM).Specifikationer
| White | |
| Nuclear Receptor Antagonists | |
| C25H31NO6 | |
| Soluble to 100mM in DMSO | |
| Inverse agonism Th17 cell differentiation, inhibits MS multiple sclerosis |
| Small Molecule Inhibitor | |
| 1334526-14-5 | |
| 441g/mol | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Laboratory Research Use Only