Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 233
Beskrivning
ML 233 is a non-peptide apelin receptor agonist (EC50 = 3.7 μM); exhibits >21-fold selectivity over the closely related angiotensin 1 receptor (EC50 = >79 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-Methyl-5-(((phenylsulfonyl)oxy)imino)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-3,6-dien-2-one |
| CAS | 143621-35-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molekylformel | C19H21NO4S |
| Formel vikt | 359.44 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |