missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ ML 240
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18790789
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18790789

Brand: Tocris Bioscience™ 5153/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase

ML 240 is an ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 110 nM). Exhibits antiproliferative activity in NCI-60 cancer cell lines and rapidly induces executioner caspases 3 and 7 in multiple colon cancer cells. Promotes accumulation of LC3-II and impairs autophagosome maturation. Also impairs the endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 10 mg
Produkttyp ML 240
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Inhibitorer ML 240

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.