Läs mer
R&D Systems™ ML 281
Beskrivning
Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML 281 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 389.47 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.473 |