Läs mer
ML-290, MedChemExpress
Beskrivning
ML-290 is a first-in-class and potent relaxin/insulin-like family peptide receptor (RXFP1) agonist and activator of anti-fibrotic genes, with an EC50 of 94 nM. ML290 is a biased allosteric agonist at the relaxin receptor RXFP1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML-290 |
| CAS | 1482500-76-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21F3N2O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=CC=C1)C2=C(NC(C3=CC=CC=C3OC(C)C)=O)C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.49 |
| Formel vikt | 506.49 |
| Visa mer |