missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 299

Beskrivning
ML 299 is a selective allosteric modulator and potent inhibitor of phospholipases D1 and D2 (IC50 values are 6 and 12 nM, respectively). ML 299 decreases invasive migration in glioblastoma cells and increases caspase 3/7 activity in serum-free conditions. ML 299 is non-cytotoxic, active in vivo and CNS penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-N-[(1 S)-2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5 ]dec-8-yl]-1-methylethyl]benzamide |
| CAS | 1426916-00-8 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | Phospholipase Inhibitors |
| Molekylformel | C23H26BrFN4O2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?