missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride

Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Brand: Tocris Bioscience™ 5700/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ML 315 hydrochloride is a inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.Specifikationer
| Inhibitor of Clk and DYRK Kinases | |
| 1440251-53-5 | |
| 410.68g/mol | |
| Cdc2-like Kinase Inhibitors |
| Cdc2-like Kinase | |
| C18H13Cl2N3O2.HCl | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Research Use Only