Läs mer
ML-323, MedChemExpress
Produktkod. 16499857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499857 5 mg
16487388 10 mg
16483417 50 mg
16407366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17543
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ML-323 is a reversible, potent USP1-UAF1 inhibitor with IC50 of 76 nM in a Ub-Rho assay. The measured inhibition constants of ML-323 for the free enzyme (Ki) is 68 nM.
ML-323 is a reversible, potent USP1-UAF1 inhibitor with IC50 of 76 nM in a Ub-Rho assay. The measured inhibition constants of ML-323 for the free enzyme (Ki) is 68 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-323
CAS 1572414-83-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24N6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (127.44 mM)
LEDER CC1=CN=C(C2=C(C(C)C)C=CC=C2)N=C1NCC3=CC=C(N4N=NC=C4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 384.48
Formel vikt 384.48
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death