Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 337
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18758068
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18758068
Brand: Tocris Bioscience™ 4982/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective negative allosteric modulator of mGlu3
ML 337 is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 593 nM). Displays no activity at mGlu1, mGlu2 or mGlu4-8 at concentrations up to 30 μM. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp ML 337
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 353.39
Inhibitorer ML 337
For Research Use Only