missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 339

Beskrivning
ML 339 is a potent and selective hCXCR6 antagonist (IC50 = 140 nM); 100-fold less active at the murine CXCR6 receptor (IC50 = 18 μM). Exhibits selectivity over CXCR5, CXCR4, CCR6 and APJ receptors (IC50 >79 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1 R,3 S,5 S)-9-(2-((2-Chlorophenyl)amino)-2-exoethyl)-9-azabicyclo[3.3.1 ]nonan-3-yl)-3,4,5-trimethoxybenzamide |
| CAS | 2080300-49-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Mål | Chemokine Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C26H32ClN3O5 |
| Formel vikt | 502 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Visa mer |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?