Learn More
Tocris Bioscience™ ML 339
Potent and selective hCXCR6 antagonist
Marque: Tocris Bioscience™ 5943/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ML 339 is a potent and selective hCXCR6 antagonist (IC50 = 140 nM); 100-fold less active at the murine CXCR6 receptor (IC50 = 18 μM). Exhibits selectivity over CXCR5, CXCR4, CCR6 and APJ receptors (IC50 >79 μM).Spécification
| N-[(1 R,3 S,5 S)-9-(2-((2-Chlorophenyl)amino)-2-exoethyl)-9-azabicyclo[3.3.1 ]nonan-3-yl)-3,4,5-trimethoxybenzamide | |
| 10 mg | |
| Solid | |
| Bioactive Small Molecule |
| 2080300-49-6 | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol | |
| White |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only.