Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 351
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18793198
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18793198
Brand: Tocris Bioscience™ 6448/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective 12/15 LOX inhibitor; active in vivo
ML 351 is a selective 12/15 LOX inhibitor (IC50 = 200 nM). Exhibits >250-fold selectivity over related isozymes, 5-LOX, platelet 12-LOX, 15-LOX-2, ovine COX-1, and human COX-2. Protects against oxidative glutamate toxicity in mouse neuronal cells (HT-22) and reduces infarct size in a mouse ischemic stroke model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Methylamino)-2-(1-naphthalenyl)-4-oxazolecarbonitrile
CAS 847163-28-4
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C15H11N3O
Renhet 98%