missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris™ ML 402
Beskrivning
ML 402 is a selective TREK channel activator. Selectively activates K2P2.1 (TREK-1) and K2P10.1 (TREK-2) with no significant effect at K2P4.1 channels (TRAAK).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)ethyl]-2-thiophenecarboxamide |
| CAS | 298684-44-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C14H14ClNO2S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?