Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 418
Beskrivning
ML 418 is a Kir7.1 inhibitor (IC50 = 0.31 μM). Also inhibits Kir6.2 with similar potency. Displays >17-fold selectivity for Kir7.1 over Kir1.1, Kir2.1, Kir2.2, Kir2.3, Kir3.1/3.2 and Kir4.1. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl (1-((5-chloro-8-hydroxyquinolin-7-yl)methyl)piperidin-4-yl)carbamate |
| CAS | 1928763-08-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C19H24CIN3O3 |
| Renhet | 98% |