Läs mer
ML-7 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML-7 hydrochloride |
| CAS | 110448-33-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18ClIN2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (94.98 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(N1CCNCCC1)(C2=C3C=CC=C(I)C3=CC=C2)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.74 |
| Formel vikt | 452.74 |
| Visa mer |