Läs mer
ML-7 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200096854
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 16496498
Brand: Medchem Express HY1541710mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
ML-7 hydrochloride is a naphthalene sulphonamide derivative, potently inhibits MLCK (IC50=300 nM). ML-7 hydrochloride also inhibits YAP/TAZ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML-7 hydrochloride
CAS 110448-33-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H18ClIN2O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (94.98 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N1CCNCCC1)(C2=C3C=CC=C(I)C3=CC=C2)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 452.74
Formel vikt 452.74
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.