Läs mer
Tocris Bioscience™ ML 9 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000900
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30000900 10 mg
1 options
Produktkod. 30000900 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0431/10
Myosin light chain kinase inhibitor
ML 9 hydrochloride is a selective MLCK inhibitor (Ki values are 4, 32 and 54 μM for MLCK, PKA and PKC respectively). Also inhibits STIM1-plasma membrane interactions, preventing store-operated Ca2+ entry (SOCE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105637-50-1
Molekylformel C15H18Cl2N2O2S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML 9 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 361.29
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 361.281