Läs mer
ML167, MedChemExpress
Produktkod. 16499467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499467 5 mg
16446928 10 mg
16432987 50 mg
16403516 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15951
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ML167 is a highly selective Cdc2-like kinase 4 (Clk4) inhibitor with IC50 of 136 nM, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1, Clk2, Clk3 and Dyrk1A/1B.
ML167 is a highly selective Cdc2-like kinase 4 (Clk4) inhibitor with IC50 of 136 nM, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1, Clk2, Clk3 and Dyrk1A/1B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML167
CAS 1285702-20-6
Färg Khaki
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17N3O3
Kvantitet 5 mg
Synonym CID44968231 NCGC00188654
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (49.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC1=CC=C(C2=CC3=C(NCC4=CC=C(C)O4)N=CN=C3C=C2)O1
Molekylvikt (g/mol) 335.36
Formel vikt 335.36
Procent renhet 98.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease