Läs mer
ML171, MedChemExpress
Produktkod. 16481646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481646 500 mg
16465986 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12805
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress ML171 (2-Acetylphenothiazine;2-APT) is a potent and selective NADPH oxidase 1 (Nox1) inhibitor that blocks Nox1-dependent ROS generation, with an IC50 of 0.25 μM in HEK293-Nox1 confirmatory assay.
ML171 (2-Acetylphenothiazine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML171
CAS 6631-94-3
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11NOS
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Acetylphenothiazine 2-APT
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 64 mg/mL (265.22 mM)
LEDER CC(C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 241.31
Formel vikt 241.31
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation