Läs mer
ML213, MedChemExpress
Beskrivning
ML213 is a selective activator of Kv7.2 and Kv7.4 channels, enhances Kv7.2 and Kv7.4 channels with EC50s of 230 and 510 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML213 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 489402-47-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23NO |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 36.67 mg/mL (142.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1C(C2)CCC2C1)NC3=C(C)C=C(C)C=C3C |
| Visa mer |