missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ML216, MedChemExpress

Produktkod. 16497827
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497827 5 mg 5mg
16465108 10 mg -
16433296 25 mg -
16431347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497827 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12342

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ML216 (CID-49852229) is a potent, selective and cell permeable inhibitor of the DNA unwinding activity of BLM helicase with IC50s of 2.98 μM and 0.97 μM for BLMfull-length and BLM636-1298, respectively. ML216 inhibits ssDNA-dependent ATPase activity of BLM with a Ki of 1.76 μM. Antitumor avtivity.

ML216 (CID-49852229) is a potent, selective and cell permeable inhibitor of the DNA unwinding activity of BLM helicase with IC50s of 2.98 μM and 0.97 μM for BLMfull-length and BLM636-1298, respectively. ML216 inhibits ssDNA-dependent ATPase activity of BLM with a Ki of 1.76 μM. Antitumor avtivity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ML216
CAS 1430213-30-1
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9F4N5OS
Kvantitet 5 mg
Synonym CID-49852229
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (52.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C1)NC2=NN=C(S2)C3=CC=NC=C3
Molekylvikt (g/mol) 383.32
Formel vikt 383.32
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.