Läs mer
ML224, MedChemExpress
Beskrivning
ML224(NCGC00242364
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML224 |
| CAS | 1338824-21-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H31N3O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NCGC00242364 ANTAG3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NC1=CC(C)=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CO4)NC5=C(C=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C(C)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 525.59 |
| Visa mer |