Läs mer
ML228, MedChemExpress
Beskrivning
ML228 (CID-46742353) is a potent the Hypoxia Inducible Factor (HIF) pathway activator with EC50 of 1 μM. ML228 potently activates HIF in vitro as well as its downstream target VEGF.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML228 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1357171-62-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H21N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CID-46742353 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.24 mM) |
| Visa mer |