Läs mer
ML230, MedChemExpress
Produktkod. 16497227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16497227 5 mg
1 options
Produktkod. 16497227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111678
MedChemExpress ML230 (CID44640177; SID 88095709) is a selective inhibitor of ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCG2, and 36-fold selective for ABCG2 over ABCB1 with EC50s values of 0.13 μM and 4.65 μM, respectively.
ML230 (CID44640177
Specifications
Kemiskt namn eller material ML230
Fysisk form Solid
CAS 1776055-05-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H21N5O3
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CID44640177 SID 88095709
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (75.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=COC=C1)N2CCN(C3=CC(C4=CC=CO4)=NC5=CC(C6=CC=CC=C6)=NN53)CC2
Molekylvikt (g/mol) 439.47
Formel vikt 439.47
Procent renhet 98.0%