Läs mer
ML239, MedChemExpress
Produktkod. 16497988
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497988 10 mg 10mg
16463917 50 mg -
16430458 5 mg -
16407776 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497988 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19971
MedChemExpress ML239 is a potent and selective inhibitor of breast cancer stem cells, with an IC50 of 1.16 μM.
ML239 is a potent and selective inhibitor of breast cancer stem cells, with an IC50 of 1.16 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML239
CAS 1378872-36-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10Cl3N3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (288.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N/N=C/C1=CC=CN1)COC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 346.6
Formel vikt 346.6
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death