Läs mer
ML240, MedChemExpress
Produktkod. 16467908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467908 10 mg -
16433857 50 mg -
16410378 5 mg -
16407726 100 mg 100mg
16403696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467908 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19795
MedChemExpress ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML240
CAS 1346527-98-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H20N6O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
LEDER COC1=CC=CC2=C(NCC3=CC=CC=C3)N=C(N4C(N)=NC5=CC=CC=C45)N=C12
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Formel vikt 396.44
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease