Läs mer
ML241 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ML241 hydrochloride is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML241 hydrochloride |
| CAS | 2070015-13-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25ClN4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (83.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | Cl[H].C1(N2C3=CC=CC=C3OCC2)=NC(NCC4=CC=CC=C4)=C5CCCCC5=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.92 |
| Formel vikt | 408.92 |
| Visa mer |