Läs mer
ML264, MedChemExpress
Produktkod. 16490468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490468 5 mg -
16458008 10 mg -
16447786 100 mg 100mg
16413937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19994
MedChemExpress ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.
ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML264
Fysisk form Solid
CAS 1550008-55-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21ClN2O4S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM)
LEDER O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 384.88
Formel vikt 384.88
Procent renhet 99.58%