missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ML277, MedChemExpress

Produktkod. 16475108
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475108 10 mg 10mg
16441347 50 mg -
16407837 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16475108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12343

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ML277(CID53347902) is a novel, potent and selective K(v)7.1 (KCNQ1) potassium channel activator with EC50 of 270 nM.

ML277(CID53347902) is a novel, potent and selective K(v)7.1 (KCNQ1) potassium channel activator with EC50 of 270 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ML277
CAS 1401242-74-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25N3O4S2
Kvantitet 10 mg
Synonym CID-53347902
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (118.75 mM)
LEDER O=C([C@@H]1N(S(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O)CCCC1)NC3=NC(C4=CC=C(OC)C=C4)=CS3
Molekylvikt (g/mol) 471.59
Formel vikt 471.59
Procent renhet 99.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.