Läs mer
ML311, MedChemExpress
Produktkod. 16476287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476287 5 mg -
16449976 50 mg 50mg
16444676 100 mg -
16433568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101778
MedChemExpress ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ML311
CAS 315698-17-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24F3N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (162.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 415.45
Formel vikt 415.45
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death