Läs mer
ML314, MedChemExpress
Beskrivning
ML314 is a potent molecule agonist of NTR1 (EC50 = 1.9 μM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ML314 |
| CAS | 1448895-09-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC1=CC=CC=C1N2CCN(C3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC(C5CC5)=N3)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vikt | 420.5 |
| Visa mer |